Imprimer
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 1-Benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate HCl, Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
E0855-5G E0855-1G
TCIAE0855-5GEA 126 EUR
TCIAE0855-5G TCIAE0855-1G
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₀ClNO₃
MW: 297.78 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012792
Numéro CAS: 52763-21-0
EINECS: 258-162-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %