Imprimer
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate
E0843-25G E0843-5G
TCIAE0843-25GEA 246 EUR
TCIAE0843-25G TCIAE0843-5G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 272°C
Numéro MDL: MFCD00010645
Numéro CAS: 2199-44-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C