N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Ethyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, 8-(Ethoxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, N-Carbethoxy-4-tropinone
E0834-25G
E0834-5G
TCIAE0834-25GEA
555
EUR
TCIAE0834-25G
TCIAE0834-5G
N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone ≥98.0% (par GC)
N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Formule:
C₁₀H₁₅NO₃ MW: 197.23 g/mol Point d'ébullition: 153°C |
Numéro MDL:
MFCD00078171 Numéro CAS: 32499-64-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |