Imprimer
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl cyclopent-3-enecarboxylate, 3-Cyclopentene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
E0831-25G E0831-5G
TCIAE0831-25GEA 236 EUR
TCIAE0831-25G TCIAE0831-5G
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140.18 g/mol
Point d'ébullition: 64°C
Numéro MDL: MFCD06410819
Numéro CAS: 21622-01-5
ONU: 3272
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %