Imprimer
Ethyl-3-methylvalerate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-methylpentanoate, Ethyl 3-Methylpentanoate, 3-Methylpentanoic Acid Ethyl Ester, 3-Methylvaleric Acid Ethyl Ester
E0803-25G E0803-5G
TCIAE0803-25GEA 141 EUR
TCIAE0803-25G TCIAE0803-5G
Ethyl-3-methylvalerate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-3-methylvalerate
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 158°C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00041390
Numéro CAS: 5870-68-8
EINECS: 227-524-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %