Imprimer
Ethyl-DL-leucate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-Leucic Acid Ethyl Ester, Ethyl DL-2-Hydroxy-4-methylvalerate, DL-2-Hydroxy-4-methylvaleric Acid Ethyl Ester
E0802-25G E0802-5G
TCIAE0802-25GEA 401 EUR
TCIAE0802-25G TCIAE0802-5G
Ethyl-DL-leucate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-DL-leucate
Formule: C₈H₁₆O₃
Point d'ébullition: 185°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 10348-47-7
EINECS: 233-760-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %