Imprimer
Enrofloxacin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid, 1-Cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
E0786-25G E0786-5G
TCIAE0786-25GEA 154 EUR
TCIAE0786-25G TCIAE0786-5G
Enrofloxacin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Enrofloxacin
Formule: C₁₉H₂₂FN₃O₃
MW: 359.40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792463
Numéro CAS: 93106-60-6
Merck Index: 14,03592
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 228.0 deg-C