Imprimer
Ethyl 3-(Morpholino)propionate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-[2-(Ethoxycarbonyl)ethyl]morpholine, Ethyl 3-morpholinopropanoate, 3-(Morpholino)propionic Acid Ethyl Ester
E0784-1G E0784-5G
TCIAE0784-1GEA 20.9 EUR
TCIAE0784-1G TCIAE0784-5G
Ethyl 3-(Morpholino)propionate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-3-(morpholino)propionate
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.24 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00014622
Numéro CAS: 20120-24-5
EINECS: 243-526-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %