Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
E0766-5G
E0766-25G
TCIAE0766-5GEA
51.7
EUR
TCIAE0766-5G
TCIAE0766-25G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule:
C₆H₉N₃O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00005238 Numéro CAS: 6994-25-8 EINECS: 230-262-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 101.0 to 106.0 deg-C |