Imprimer
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-EThyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
E0753-25G E0753-5G
TCIAE0753-25GEA 328 EUR
TCIAE0753-25G TCIAE0753-5G
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₉H₁₃F₆N₃O₄S₂
Numéro MDL: MFCD10566900
Numéro CAS: 174899-90-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %