Imprimer
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 10-hydroxy-7-ethylcamptothecin, (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-Camptothecin, SN-38, NK 012
E0748-100MG E0748-1G
TCIAE0748-100MGEA 95.7 EUR
TCIAE0748-100MG TCIAE0748-1G
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin ≥98.0% (par HPLC)
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Formule: C₂₂H₂₀N₂O₅
MW: 392.40 g/mol
Point de fusion: 217°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06762720
Numéro CAS: 86639-52-3
ONU: 1544
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60bbfada20e8f392358c9ee4542b911fa8a4b098&vid=1edad1245472dcce117eeea0ddf5098cb8291045&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +30.0 deg (C=0.2, THF)