Imprimer
Acide 2,3-dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine-5,7-dicarboxylique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxine-5,7-dicarboxylic Acid, 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5,7-dicarboxylic acid
E0743-1G E0743-5G
TCIAE0743-1GEA 59.4 EUR
TCIAE0743-1G TCIAE0743-5G
Acide 2,3-dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine-5,7-dicarboxylique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3-dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine-5,7-dicarboxylique
Formule: C₈H₆O₆S
Numéro MDL: MFCD00966477
Numéro CAS: 18361-03-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %