Imprimer
Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 6-bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate, Ethyl 6-Bromocoumarin-3-carboxylate, 6-Bromocoumarin-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
E0733-25G E0733-5G
TCIAE0733-25GEA 288 EUR
TCIAE0733-25G TCIAE0733-5G
Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉BrO₄
MW: 297.10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00124584
Numéro CAS: 2199-90-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C