Imprimer
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
E0696-25G E0696-5G
TCIAE0696-25GEA 222 EUR
TCIAE0696-25G TCIAE0696-5G
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₂
MW: 223.66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005610
Numéro CAS: 4792-67-0
EINECS: 225-345-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency