Imprimer
Ethyl stilbene-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Stilbene-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, 4-(Ethoxycarbonyl)stilbene
E0678-1G E0678-5G
TCIAE0678-1GEA 77 EUR
TCIAE0678-1G TCIAE0678-5G
Ethyl stilbene-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl stilbene-4-carboxylate
Formule: C₁₇H₁₆O₂
MW: 252.31 g/mol
Numéro MDL: MFCD06204340
Numéro CAS: 109463-48-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C