Imprimer
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Di(ethylene glycol) ethyl ether acrylate, Acrylic Acid 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl Ester, Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acrylate
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
E0652-25G E0652-500G
TCIAE0652-25GEA 17.6 EUR
TCIAE0652-25G TCIAE0652-500G
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate
Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015655
Numéro CAS: 7328-17-8
EINECS: 230-811-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %