Imprimer
Ethyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-(diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
E0642-1G E0642-5G
TCIAE0642-1GEA 64.9 EUR
TCIAE0642-1G TCIAE0642-5G
Ethyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate
Formule: C₁₆H₁₉NO₄
MW: 289.33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00227484
Numéro CAS: 28705-46-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency