Imprimer
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
E0626-1G E0626-5G
TCIAE0626-1GEA 77 EUR
TCIAE0626-1G TCIAE0626-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene ≥98.0% (par GC)
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₅F₃
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 20°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861903
Numéro CAS: 705-31-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %