4-Éthynylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
E0603-1G
E0603-5G
E0603-25G
TCIAE0603-1GEA
33
EUR
TCIAE0603-1G
TCIAE0603-5G
TCIAE0603-25G
4-Éthynylanisole ≥98.0% (par GC)
4-Éthynylanisole
Formule:
C₉H₈O Point d'ébullition: 86°C Point d'éclair: 82°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00168815 Numéro CAS: 768-60-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |