Imprimer
1,4-Epoxy-1,4-dihydronaphthalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Dihydro-1,4-epoxynaphthalene
E0567-1G E0567-5G
TCIAE0567-1GEA 84.7 EUR
TCIAE0567-1G TCIAE0567-5G
1,4-Epoxy-1,4-dihydronaphthalene ≥98.0% (par GC)
1,4-Epoxy-1,4-dihydronaphthalene
Formule: C₁₀H₈O
Numéro MDL: MFCD00167584
Numéro CAS: 573-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency