Imprimer
EDTA sel tétrasodique tétrahydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: EDTA tetrasodium tetrahydrate, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate
E0565-25G E0565-500G
TCIAE0565-25GEA 18.7 EUR
TCIAE0565-25G TCIAE0565-500G
EDTA sel tétrasodique tétrahydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
EDTA sel tétrasodique tétrahydraté
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·4H₂O
Numéro MDL: MFCD00150027
Numéro CAS: 13235-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3092b3ce810d517cb493feee0307ed67be682f1d&vid=e9d26e0050feabcfe9b5addd81a9ba6dff51834d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 14.0 to 18.0 %