Ethyl nonafluorobutyl ether (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0528-25G
E0528-500G
TCIAE0528-25GEA
28.6
EUR
TCIAE0528-25G
TCIAE0528-500G
Ethyl nonafluorobutyl ether (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Ethyl nonafluorobutyl ether (mixture of isomers)
Formule:
C₆H₅F₉O |
Numéro CAS:
813458-04-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |
Specific gravity (20/20) | 1.4350 to 1.4450 |