Imprimer
Ethylene glycol monovinyl ether ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Vinyl Cellosolve, Ethylene glycol vinyl ether, 2-Vinyloxyethanol, Vinyl Glycol, 2-(Vinyloxy)ethan-1-ol
Stabilization: Stabilisé avec hydroxyde de potassium
E0518-25ML E0518-500ML
TCIAE0518-25MLEA 23.1 EUR
TCIAE0518-25ML TCIAE0518-500ML
Ethylene glycol monovinyl ether ≥98.0% (par GC) stabilisé
Ethylene glycol monovinyl ether
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00192151
Numéro CAS: 764-48-7
EINECS: 212-124-4
ONU: 3271
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %