Imprimer
Emodin ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone
E0500-1G E0500-100MG
TCIAE0500-1GEA 418 EUR
TCIAE0500-1G TCIAE0500-100MG
Emodin ≥96.0% (par HPLC)
Emodin
Formule: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001207
Numéro CAS: 518-82-1
EINECS: 208-258-8
Merck Index: 14,03561
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%