Imprimer
Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate ≥95.0% (par HPLC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Methacryloyloxy)ethyl Acetoacetate, AAEM, Acetoacetic Acid 2-(Methacryloyloxy)ethyl Ester, 3-oxo-butyrate 2-[2-methyl-2-acrylyl] -oxygen ethyl ester, Lonzamon AAMEA PQ, Acetoacetic acid 2-(Methacryloyloxy)ethyl Ester, Methacrylic acid 2-(Acetoacetyloxy)ethyl Ester, Ethylene Glycol Monoacetoacetate Monomethacrylate, Methacrylic Acid 2-(Acetoacetyloxy)ethyl Ester, 2-(Acetoacetyloxy)ethyl Methacrylate
Stabilization: Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
E0489-25G E0489-500G
TCIAE0489-25GEA 17.6 EUR
TCIAE0489-25G TCIAE0489-500G
Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate ≥95.0% (par HPLC) stabilisé
Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate
Formule: C₁₀H₁₄O₅
MW: 214.22 g/mol
Point d'éclair: 141°C
Numéro MDL: MFCD00054405
Numéro CAS: 21282-97-3
EINECS: 244-311-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%