Imprimer
Ethylenediaminetetraacetic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0480-25G E0480-100G
TCIAE0480-25GEA 117 EUR
TCIAE0480-25G TCIAE0480-100G
Ethylenediaminetetraacetic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethylenediaminetetraacetic dianhydride
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₆
Numéro MDL: MFCD00074963
Numéro CAS: 23911-25-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %