Imprimer
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(+)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (+)-1-Ethyl-D-proline Ethyl Ester, Et-D-Pro-OEt
E0469-1G E0469-5G
TCIAE0469-1GEA 48.4 EUR
TCIAE0469-1G TCIAE0469-5G
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00671533
Numéro CAS: 381670-33-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +90.0 to +98.0 deg (C=0.6, CHCl3)