Imprimer
Ethyl-2-ethyl-2-methylacetoacetate ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Ethyl-2-methylacetoacetic Acid Ethyl Ester
E0437-25ML E0437-5ML
TCIAE0437-25MLEA 128 EUR
TCIAE0437-25ML TCIAE0437-5ML
Ethyl-2-ethyl-2-methylacetoacetate ≥93.0% (par GC)
Ethyl-2-ethyl-2-methylacetoacetate
Formule: C₉H₁₆O₃
MW: 172.22 g/mol
Point d'ébullition: 199°C
Numéro MDL: MFCD00191433
Numéro CAS: 33697-53-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %