Imprimer
Ethylene glycolbis(4-carboxyphenyl)ether ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))dibenzoic acid, 1,2-Bis(4-carboxyphenoxy)ethane
E0415-1G E0415-5G
TCIAE0415-1GEA 143 EUR
TCIAE0415-1G TCIAE0415-5G
Ethylene glycolbis(4-carboxyphenyl)ether ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Ethylene glycolbis(4-carboxyphenyl)ether
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020365
Numéro CAS: 3753-05-7
EINECS: 223-155-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %