Imprimer
2-Éthyl-2-méthyl-1,3-propanediol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)butane
E0412-25G E0412-5G
TCIAE0412-25GEA 487 EUR
TCIAE0412-25G TCIAE0412-5G
2-Éthyl-2-méthyl-1,3-propanediol ≥97.0% (par GC)
2-Éthyl-2-méthyl-1,3-propanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004693
Numéro CAS: 77-84-9
EINECS: 201-062-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency