Imprimer
N-Carbethoxy-4-piperidone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Piperidone-N-carboxylic acid ethyl ester, N-Ethoxycarbonyl-4-piperidone, Ethyl4-oxo-1-piperidinecarboxylate
E0403-25G E0403-500G
TCIAE0403-25GEA 40.7 EUR
TCIAE0403-25G TCIAE0403-500G
N-Carbethoxy-4-piperidone ≥97.0% (par GC)
N-Carbethoxy-4-piperidone
Formule: C₈H₁₃NO₃
MW: 171.19 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00006188
Numéro CAS: 29976-53-2
EINECS: 249-984-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %