Imprimer
4,6-O-Ethylidene-ɑ-D-glucopyranose ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0402-1G E0402-5G
TCIAE0402-1GEA 45.1 EUR
TCIAE0402-1G TCIAE0402-5G
4,6-O-Ethylidene-ɑ-D-glucopyranose ≥92.0% (par GC)
4,6-O-Ethylidene-alpha-D-glucopyranose
Formule: C₈H₁₄O₆
Numéro MDL: MFCD00006820
Numéro CAS: 13224-99-2
EINECS: 236-198-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 92.0 %
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -4.5 deg (c=1,H2O)
Solubility in Water almost transparency