Imprimer
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0392-25G E0392-100G
TCIAE0392-25GEA 42.9 EUR
TCIAE0392-25G TCIAE0392-100G
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
Formule: C₈H₆O₄
Numéro MDL: MFCD00151506
Numéro CAS: 6118-51-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency