Imprimer
3-Éthoxy-2-cyclohexén-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0384-25ML E0384-5ML
TCIAE0384-25MLEA 168 EUR
TCIAE0384-25ML TCIAE0384-5ML
3-Éthoxy-2-cyclohexén-1-one ≥98.0% (par GC)
3-Éthoxy-2-cyclohexén-1-one
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140.18 g/mol
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00001580
Numéro CAS: 5323-87-5
EINECS: 226-190-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %