Imprimer
1-Ethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridinium iodide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Carbomethoxy-1-ethylpyridinium Iodide
E0362-1G E0362-5G
TCIAE0362-1GEA 25.3 EUR
TCIAE0362-1G TCIAE0362-5G
1-Ethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridinium iodide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Ethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridinium iodide
Formule: C₉H₁₂INO₂
MW: 293.10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011996
Numéro CAS: 1199-65-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C