Imprimer
Ethylene glycol diglycidyl ether mélange
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Diglycidyloxyethane, 1,2-Bis(2,3-epoxypropoxy)ethane
E0342-25G E0342-500G
TCIAE0342-25GEA 17.6 EUR
TCIAE0342-25G TCIAE0342-500G
Ethylene glycol diglycidyl ether mélange
Ethylene glycol diglycidyl ether
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174.19 g/mol
Point d'éclair: 157°C
Numéro MDL: MFCD00005142
Numéro CAS: 2224-15-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Oxirane oxygen 11.5 to 12.3 %