Imprimer
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Actinoquinol
E0339-25G E0339-5G
TCIAE0339-25GEA 84.7 EUR
TCIAE0339-25G TCIAE0339-5G
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
Formule: C₁₁H₁₁NO₄S
MW: 253.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065059
Numéro CAS: 15301-40-3
EINECS: 239-334-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 8.0 %