Imprimer
Ethylene glycol monoallyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0326-25ML E0326-500ML
TCIAE0326-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0326-25ML TCIAE0326-500ML
Ethylene glycol monoallyl ether ≥98.0% (par GC)
Ethylene glycol monoallyl ether
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 161°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00020607
Numéro CAS: 111-45-5
EINECS: 203-871-7
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %