Imprimer
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0303-25G E0303-5G
TCIAE0303-25GEA 184 EUR
TCIAE0303-25G TCIAE0303-5G
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether ≥98.0% (par GC)
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 123°C
Numéro MDL: MFCD00020600
Numéro CAS: 15149-10-7
EINECS: 239-209-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency