Imprimer
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Aminopropyl 2-Ethylhexyl ether, n-Propanolamine 2-Ethylhexyl ether, 3-Aminopropyl Octyl ether, 3-((2-Ethylhexyl)oxy)propan-1-amine
E0295-25ML E0295-500ML
TCIAE0295-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0295-25ML TCIAE0295-500ML
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine
Formule: C₁₁H₂₅NO
MW: 187.3223 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00025619
Numéro CAS: 5397-31-9
EINECS: 226-420-6
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %