Imprimer
Ethyl cellulose, 90-110 mPa.s [5% in Toluene + Ethanol (80:20), 25 °C]
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethylcellulose
E0290-25G E0290-500G
TCIAE0290-25GEA 22 EUR
TCIAE0290-25G TCIAE0290-500G
Ethyl cellulose, 90-110 mPa.s [5% in Toluene + Ethanol (80:20), 25 °C]
Ethyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00131037
Numéro CAS: 9004-57-3
Merck Index: 14,03781
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Solubility in Toluene-EtOH mix. almost transparency
Drying loss max. 2.0 %
Viscosity 90.0 to 110.0 mPa-s (5 %, Toluene:EtOH=80:20, 25 deg-C)