Imprimer
Ethyl cellulose, 9-11 mPa.s [5% in Toluene + Ethanol (80:20), 25 °C]
Fournisseur: TCI
E0265-500G E0265-25G
TCIAE0265-500GEA 123 EUR
TCIAE0265-500G TCIAE0265-25G
Ethyl cellulose, 9-11 mPa.s [5% in Toluene + Ethanol (80:20), 25 °C]
Ethyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00131037
Numéro CAS: 9004-57-3
Merck Index: 14,03781
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in Toluene-EtOH mix. almost transparency
Drying loss max. 2.0 %
Viscosity 9.0 to 11.0 mPa-s (5 %, Toluene:EtOH=80:20, 25 deg-C)