Imprimer
Ethylenediamine-N,N'-dipropionic acid dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0238-1G E0238-25G
TCIAE0238-1GEA 17.6 EUR
TCIAE0238-1G TCIAE0238-25G
Ethylenediamine-N,N'-dipropionic acid dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethylenediamine-N,N'-dipropionic acid dihydrochloride
Formule: C₈H₁₆N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00060168
Numéro CAS: 32705-91-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency