Imprimer
2-{[(2-Éthylhexyl)oxy]méthyl}oxirane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethylhexylglycidylether, (2-Ethylhexyloxy)-2,3-epoxypropane
E0229-25ML E0229-500ML
TCIAE0229-25MLEA 18.7 EUR
TCIAE0229-25ML TCIAE0229-500ML
2-{[(2-Éthylhexyl)oxy]méthyl}oxirane ≥98.0% (par GC)
2-{[(2-Éthylhexyl)oxy]méthyl}oxirane
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186.30 g/mol
Point d'ébullition: 61°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00005141
Numéro CAS: 2461-15-6
EINECS: 219-553-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %