Imprimer
Ethyl Isopropyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0225-10G E0225-5G E0225-25G
TCIAE0225-10GEA 80.3 EUR
TCIAE0225-10G TCIAE0225-5G TCIAE0225-25G
Ethyl Isopropyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Ethyl Isopropyl sulphide
Formule: C₅H₁₂S
Point d'ébullition: 103°C
Numéro MDL: MFCD00039908
Numéro CAS: 5145-99-3
EINECS: 225-917-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %