Imprimer
Oxyde d'éthyle et de vinyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilisé avec hydroxyde de potassium
E0193-25ML E0193-500ML E0193-100ML
TCIAE0193-25MLEA 18.7 EUR
TCIAE0193-25ML TCIAE0193-500ML TCIAE0193-100ML
Oxyde d'éthyle et de vinyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Oxyde d'éthyle et de vinyle
Formule: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 36°C
Point de fusion: –115°C
Point d'éclair: –45°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009248
Numéro CAS: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
ONU: 1302
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bca42982a3773f1be5530ec8e435e6def8e3978b&vid=bca42982a3773f1be5530ec8e435e6def8e3978b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %