Imprimer
Ethyl phthalyl ethyl glycolate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0164-25G E0164-500G
TCIAE0164-25GEA 17.6 EUR
TCIAE0164-25G TCIAE0164-500G
Ethyl phthalyl ethyl glycolate ≥95.0% (par GC)
Ethyl phthalyl ethyl glycolate
Formule: C₁₄H₁₆O₆
Point d'éclair: 185°C
Numéro MDL: MFCD00059377
Numéro CAS: 84-72-0
EINECS: 201-555-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %