Imprimer
N-Ethyl-2-naphthylamine hydrobromide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Ethylnaphthalen-2-amine hydrobromide
E0156-25G E0156-5G
TCIAE0156-25GEA 195 EUR
TCIAE0156-25G TCIAE0156-5G
N-Ethyl-2-naphthylamine hydrobromide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Ethyl-2-naphthylamine hydrobromide
Formule: C₁₂H₁₃N.HBr
MW: 252.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060158
Numéro CAS: 381670-27-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in dilute HCl almost transparency