Imprimer
Ethylene glycolbis(propionitrile)ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethylene Glycol Bis(propionitrile) Ether, 3,3'-(Ethylenedioxy)dipropionitrile, Ethylene Glycol Bis(2-cyanoethyl) Ether, 1,2-Bis(2-cyanoethoxy)ethane, Ethyleneglycolbis(propionitrile)ether
E0108-100G E0108-25G
TCIAE0108-100GEA 312 EUR
TCIAE0108-100G TCIAE0108-25G
Ethylene glycolbis(propionitrile)ether ≥97.0% (par GC)
Ethylene glycolbis(propionitrile)ether
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00019871
Numéro CAS: 3386-87-6
EINECS: 222-208-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %