Imprimer
Ethyl cellulose, 18-22 mPa.s [5% in Toluene + Ethanol (80:20), 25 °C]
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethylcellulose
E0072-500G E0072-25G
TCIAE0072-500GEA 123 EUR
TCIAE0072-500G TCIAE0072-25G
Ethyl cellulose, 18-22 mPa.s [5% in Toluene + Ethanol (80:20), 25 °C]
Ethyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00131037
Numéro CAS: 9004-57-3
Merck Index: 14,03781
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Viscosity 18.0 to 22.0 mPa-s (5%, toluene+ethanol 80:20, 25deg-c)